Learn More
4-[4-(1-Hidroxietil)-2-metaxi-5-nitrofenoxi]ácido butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-(1-Hydroxyethyl)-2-methoxy-5-nitrophenoxy]butanoic Acid |
| CAS | 175281-76-2 |
| Fórmula molecular | C13 H17 N O7 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO7/c1-8(15)9-6-11(20-2)12(7-10(9)14(18)19)21-5-3-4-13(16)17/h6-8,15H,3-5H2,1-2H3,(H,16,17) |
| SMILES | COc1cc(C(C)O)c(cc1OCCCC(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-[4-(1-hidroxietil)-2-metaxi-5-nitrofenoxi]ácido butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 299.2766 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.1005 |