Learn More
4,4'-(1,4-fenilenobis(eteno-2,1-diil))dibenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-(1,4-Phenylenebis(ethene-2,1-diyl))dibenzonitrile |
| CAS | 13001-40-6 |
| Fórmula molecular | C24H16N2 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H16N2/c25-17-23-13-9-21(10-14-23)7-5-19-1-2-20(4-3-19)6-8-22-11-15-24(18-26)16-12-22/h1-16H |
| SMILES | N#Cc1ccc(C=Cc2ccc(C=Cc3ccc(cc3)C#N)cc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-[2-[4-[2-(4-cianofenil)etenil]fenil]etenil]benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 332.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.1313 |