Learn More
Ácido 4-[(3S)-3-[[(1R)-1-(1-naftalenil)etil]amino]-1-pirrolidinil]bencenoacético, TRC
Código de producto. 30468640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468640 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30468640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN34566550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-((3S)-3-(((1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl)amino)-1-pyrrolidinyl)benzeneacetic Acid
CAS 870964-67-3
Fórmula molecular C24 H26 N2 O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Benzeneacetic acid','4-[(3S)-3-[[(1R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]amino]-1-pyrrolidinyl]- (9CI','ACI), 4-[(3S)-3-[[(1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl]amino]-1-pyrrolidinyl]benzeneacetic acid (ACI), Evocalcet, Orkedia
Fórmula InChI InChI=1S/C24H26N2O2/c1-17(22-8-4-6-19-5-2-3-7-23(19)22)25-20-13-14-26(16-20)21-11-9-18(10-12-21)15-24(27)28/h2-12,17,20,25H,13-16H2,1H3,(H,27,28)/t17-,20+/m1/s1
SMILES C[C@@H](N[C@H]1CCN(C1)c2ccc(CC(=O)O)cc2)c3cccc4ccccc34
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-[(3S)-3-[[(1R)-1-naftalen-1-iletil]amino]pirrolidin-1-il]fenil]acético
Peso molecular (g/mol) 374.475
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.199