Learn More
4-((3R,5S)-5-([1,1'-Bifenilo]-4-ilmetil)-3-metil-2-oxopirrolidina-1-il)-4-Ácido oxobutanoico, TRC
Código de producto. 30134404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134404 100 mg 100 miligramos
30009541 10 mg 10 miligramos
30005505 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134404 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB398720100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2216746-87-9
Fórmula molecular C22 H23 N O4
Peso molecular (g/mol) 365.422
Sinónimo Valsartan Impurity
Nombre IUPAC 4-[(3R,5S)-3-metil-2-oxo-5-[(4-fenilfenil)metil]pirrolidina-1-il]-4-oxo-butanoico ácido
SMILES C[C@@H]1C[C@@H](Cc2ccc(cc2)c3ccccc3)N(C(=O)CCC(=O)O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(3R,5S)-3-methyl-2-oxo-5-[(4-phenylphenyl)methyl]pyrrolidin-1-yl]-4-oxo-butanoic acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H23NO4/c1-15-13-19(23(22(15)27)20(24)11-12-21(25)26)14-16-7-9-18(10-8-16)17-5-3-2-4-6-17/h2-10,15,19H,11-14H2,1H3,(H,25,26)/t15-,19+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.1627