Learn More
4(3H)-Quinazolinone, MedChemExpress
Código de producto. 16409406
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16409406 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16409406 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW018800
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 4(3H)-Quinazolinone is a building block in chemical synthesis. Biologically active nitrogen heterocyclic compounds. Possesses a wide spectrum of biological properties like antibacterial, antifungal, anticonvulsant, anti-inflammatory, anti-HIV, anticancerous and analgesic activities.
4(3H)-Quinazolinone is a building block in chemical synthesis. Biologically active nitrogen heterocyclic compounds. Possesses a wide spectrum of biological properties like antibacterial, antifungal, anticonvulsant, anti-inflammatory, anti-HIV, anticancerous and analgesic activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4(3H)-Quinazolinone
Forma física Solid
CAS 491-36-1
Color White to Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H6N2O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (752.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.2 mg/mL (8.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC=NC2=C1C=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 146.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 97.0%