Learn More
4(3H)-Pirimidona, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10063050 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
10g; frasco de vidrio
Código de producto.
10063050 10g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10063050 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 228250100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 51953-17-4 | C4H4N2O | 96.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4(3H)-Pyrimidone
Nombre de nota 98+%
CAS 51953-17-4
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 163.0°C to 168.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H4N2O
Número MDL MFCD00167178
Cantidad 10 g
Beilstein 24, 81
Sinónimo pyrimidin-4-ol, 4-hydroxypyrimidine, 4-pyrimidinol, 4 3h-pyrimidone, pyrimidin-4 3h-one, 4 3h-pyrimidinone, 4-pyrimidone, 4 1h-pyrimidinone, 4-pyrimidinone, deaminoisocytosine
Clave InChI DNCYBUMDUBHIJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=CNC1=O
Nombre IUPAC 1H-pirimidina-6-ona
Peso molecular (g/mol) 96.09
PubChem CID 20695
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.09
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4(3H)-Pyrimidone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.