Learn More
4(3H)-pirimidinona, TRC
Código de producto. 30421227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421227 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30421227 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99735510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4(3H)-Pyrimidinone
CAS 4562-27-0
Fórmula molecular C4H4N2O
Cantidad 10 g
Sinónimo 4(1H)-Pyrimidinone, 3H-Pyrimidin-4-one, 4(3H)-Pyrimidone, 4-Hydroxypyrimidine, 4-Oxopyrimidine, 4-Pyrimidinol, 4-Pyrimidinone, 4-Pyrimidone, Deaminoisocytosine, NSC 1575, NSC 157911
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4N2O/c7-4-1-2-5-3-6-4/h1-3H,(H,5,6,7)
SMILES Oc1ccncn1
Nombre IUPAC pirimidin-4-ol
Peso molecular (g/mol) 96.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.0324