Learn More
Clorhidrato de 4-(3-trifluorometilbenzoil)piperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(3-Trifluoromethylbenzoyl)-piperidine','Hydrochloride |
| CAS | 64670-97-9 |
| Fórmula molecular | C13 H14 F3 N O . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14F3NO.ClH/c14-13(15,16)11-3-1-2-10(8-11)12(18)9-4-6-17-7-5-9;/h1-3,8-9,17H,4-7H2;1H |
| SMILES | Cl.FC(F)(F)c1cccc(c1)C(=O)C2CCNCC2 |
| Nombre IUPAC | piperidin-4-il-[3-(trifluorometil)fenil]metanona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 293.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.0794 |