Learn More
Cloruro de 4-{[3-(trifluorometil)piridin-2-il]oxi}bencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10753512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10753512 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10753512 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00318DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulfonyl chloride
CAS 874839-13-1
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C12H7ClF3NO3S
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 4-3-trifluoromethyl 2-pyridyloxy phenyl sulfone, 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulphonyl chloride
Clave InChI FDAYBQVWHDJJOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(N=C1)OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Nombre IUPAC cloruro de 4-[3-(trifluorometil)piridin-2-il]oxibencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 337.697
PubChem CID 45594320
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.7