Learn More
Éster de Ácido N-Hidroxisuccinidina 4-[3-3-(Trifluorometil)diazirina-3-il]benzoico, TRC
Código de producto. 30457214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457214 5 mg 5 miligramos
30452242 2.5 mg 2.50 miligramo
30451674 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457214 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7912505MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87736-89-8
Fórmula molecular C13 H8 F3 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 327.22
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidina-1-il) 4-[3-(trifluorometil)diazirin-3-il]benzoato
SMILES FC(F)(F)C1(N=N1)c2ccc(cc2)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[3-(Trifluoromethyl)diazirin-3-yl]benzoic Acid N-Hydroxysuccinimide ester
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8F3N3O4/c14-13(15,16)12(17-18-12)8-3-1-7(2-4-8)11(22)23-19-9(20)5-6-10(19)21/h1-4H,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.0467