Learn More
Éster de Ácido N-Hidroxisuccinidina 4-[3-3-(Trifluorometil)diazirina-3-il]benzoico, TRC
Código de producto. 30451674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451674 10 mg 10 miligramos
30452242 2.5 mg 2.50 miligramo
30457214 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30451674 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79125010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87736-89-8
Fórmula molecular C13 H8 F3 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 327.22
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidina-1-il) 4-[3-(trifluorometil)diazirin-3-il]benzoato
SMILES FC(F)(F)C1(N=N1)c2ccc(cc2)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[3-(Trifluoromethyl)diazirin-3-yl]benzoic Acid N-Hydroxysuccinimide ester
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8F3N3O4/c14-13(15,16)12(17-18-12)8-3-1-7(2-4-8)11(22)23-19-9(20)5-6-10(19)21/h1-4H,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.0467