Learn More
Alcohol 4-[3-(trifluorometil)-3H-diazirin-3-il]bencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl Alcohol |
| CAS | 87736-88-7 |
| Fórmula molecular | C9H7F3N2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]-benzenemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7F3N2O/c10-9(11,12)8(13-14-8)7-3-1-6(5-15)2-4-7/h1-4,15H,5H2 |
| SMILES | OCc1ccc(cc1)C2(N=N2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | [4-[3-(trifluorometil)diazirin-3-il]fenil]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 216.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.051 |