Learn More
Cloruro de 4-(3-trifluorometil-2-piridiloxi)bencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498485 5 g 5 g
15408495 250 mg 250 miligramos
15488485 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15498485 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33473.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 874839-13-1 | C12H7ClF3NO3S | 337.697 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874839-13-1
Fórmula molecular C12H7ClF3NO3S
Peso molecular (g/mol) 337.697
Número MDL MFCD07774164
Clave InChI FDAYBQVWHDJJOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 4-3-trifluoromethyl 2-pyridyloxy phenyl sulfone, 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulphonyl chloride
PubChem CID 45594320
Nombre IUPAC cloruro de 4-[3-(trifluorometil)piridin-2-il]oxibencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(N=C1)OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 63°C to 65°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.71
Porcentaje de pureza 97%