Learn More
Ácido 4-[3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10772683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10772683 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10503222 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10772683 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00070DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 220462-27-1
Fórmula molecular C11H7F3N2O2
Peso molecular (g/mol) 256.184
Número MDL MFCD03086203
Clave InChI ZQBFVQMSDDVBSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoic acid, 4-3-trifluoromethyl pyrazol-1-yl benzoic acid, maybridge3_004363, 4-3-trifluoromethyl pyrazolyl benzoic acid, 4-3-trifluoromethyl-1-pyrazolyl benzoic acid, 1-4-carboxyphenyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoicacid, 4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoic acid, benzoic acid,4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl
PubChem CID 2780696
Nombre IUPAC ácido 4-[3-(trifluorometil)pirazol-1-il]benzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N2C=CC(=N2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.18
Porcentaje de pureza 97%