Learn More
Ácido 4-[3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10503222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10503222 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10772683 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10503222 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00070CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 220462-27-1
Fórmula molecular C11H7F3N2O2
Peso molecular (g/mol) 256.184
Número MDL MFCD03086203
Clave InChI ZQBFVQMSDDVBSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoic acid, 4-3-trifluoromethyl pyrazol-1-yl benzoic acid, maybridge3_004363, 4-3-trifluoromethyl pyrazolyl benzoic acid, 4-3-trifluoromethyl-1-pyrazolyl benzoic acid, 1-4-carboxyphenyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoicacid, 4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoic acid, benzoic acid,4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl
PubChem CID 2780696
Nombre IUPAC ácido 4-[3-(trifluorometil)pirazol-1-il]benzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N2C=CC(=N2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.18
Porcentaje de pureza 97%