Learn More
Ácido 4-(3-tienil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10252932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10252932 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10262932 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10252932 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07004CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 29886-64-4
Fórmula molecular C11H8O2S
Peso molecular (g/mol) 204.243
Número MDL MFCD03783559
Clave InChI FISAUHGRILVMDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-thienyl benzoic acid, 4-thiophen-3-yl benzoic acid, 4-thiophen-3-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-3-thienyl, 4-thien-3-ylbenzoic acid, 4-3-thienyl-benzoic acid, maybridge3_004545, acmc-1cisg
PubChem CID 736862
Nombre IUPAC ácido 4-tiofen-3-ilbenzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CSC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Thienyl)benzoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.25
Porcentaje de pureza 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.