Learn More
4-(3-tienil)benzaldehído, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10652315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10652315 250 mg 250 miligramos
10235524 1 g 1 g
10527104 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10652315 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48704CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 157730-74-0
Fórmula molecular C11H8OS
Peso molecular (g/mol) 188.244
Número MDL MFCD04039151
Clave InChI MGPZYZLJJSEFLU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3280631
Nombre IUPAC 4-tiofen-3-ilbenzaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CSC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Thienyl)benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-thiophen-3-yl benzaldehyde, 4-3-thienyl benzaldehyde, 4-3-thienyl benzenecarbaldehyde, 4-thiophen-3-yl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-3-thienyl, 4-thien-3-yl benzaldehyde, pubchem15939, thienylbenzenecarbaldehyde, 4-3-thiophenyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-3-thienyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.25
Porcentaje de pureza 97%