Learn More
4-(3-Pirrolidinil)morfolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429790 1 g 1 g
11419790 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429790 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51002.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 53617-37-1 | C8H16N2O | 156.23 g/mol
4-(3-Pyrrolidinyl)morpholine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(3-pirrolidinil)morfolina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53617-37-1
Fórmula molecular C8H16N2O
Peso molecular (g/mol) 156.23
Número MDL MFCD06740352
Clave InChI OPJDRNMJJNFSNZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-pyrrolidin-3-yl morpholine, 4-pyrrolidin-3-yl-morpholine, 4-3-pyrrolidinyl morpholine, 4-3-pyrrolidino morpholine, acmc-20aiao, pubchem11379, 3-morpholin-4-yl pyrrolidine, morpholine, 4-3-pyrrolidinyl
PubChem CID 14627373
Nombre IUPAC 4-pirrolidin-3-ilmorfolina
SMILES C1CC(CN1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Pyrrolidinyl)morpholine
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.23
Porcentaje de pureza 97%