Learn More
4-(3-piridil)-1,2,4-triazolodona-3,5-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(3-Pyridyl)-1,2,4-triazolodone-3,5-dione |
| CAS | 1076199-39-7 |
| Fórmula molecular | C7 H6 N4 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Pyridyl Urazol [4-(3-Pyridyl)-1,2,4-triazolidine-3,5-dione] |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N4O2/c12-6-9-10-7(13)11(6)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H,9,12)(H,10,13) |
| SMILES | O=C1NNC(=O)N1c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 4-piridin-3-il-1,2,4-triazolidina-3,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 178.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0491 |