Learn More
4-(3-piridinil)-2-pirimidinamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-ylamine |
| CAS | 66521-66-2 |
| Fórmula molecular | C9 H8 N4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Pyrimidinamine','4-(3-pyridinyl)-, 4-(3-Pyridinyl)-2-pyrimidinamine, 2-Amino-4-(3-pyridinyl)pyrimidine, 4-(3-Pyridyl)-2-pyrimidinamine, 4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N4/c10-9-12-5-3-8(13-9)7-2-1-4-11-6-7/h1-6H,(H2,10,12,13) |
| SMILES | Nc1nccc(n1)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 4-piridin-3-ilpirimidin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 172.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0749 |