Learn More
4-(3-Fenotiazina-10-ilpropil)-1-piperazinaetanol, TRC
Código de producto. 30423424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423424 1 g
30420086 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30423424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2953201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3533-97-9
Fórmula molecular C21 H27 N3 O S
Peso molecular (g/mol) 369.52
Sinónimo 2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 2-[4-(3-fenotiazina-10-ilpropil)piperazina-1-il]etanol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccccc24)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27N3OS/c25-17-16-23-14-12-22(13-15-23)10-5-11-24-18-6-1-3-8-20(18)26-21-9-4-2-7-19(21)24/h1-4,6-9,25H,5,10-17H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.1875
Porcentaje de pureza >95%