Learn More
4-[3-(metilsulfonil)fenil]-1-propil-1,2,3,6-tetrahidropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[3-(Methylsulfonyl)phenyl]-1-propyl-1,2,3,6-tetrahydropyri |
| CAS | 346688-39-9 |
| Fórmula molecular | C15 H21 N O2 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO2S/c1-3-9-16-10-7-13(8-11-16)14-5-4-6-15(12-14)19(2,17)18/h4-7,12H,3,8-11H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCN1CCC(=CC1)c2cccc(c2)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | 4-(3-metilsulfonilfenil)-1-propil-3,6-dihidro-2H-piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 279.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.1293 |