Learn More
4-[(3-Metilfenil)amino]piridina-3-sulfonamida, Mikromol™
Código de producto. 17911016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17911016 25 mg 25 miligramos
17901976 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17911016 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1283.020025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-[(3-Metilfenil)amino]piridina-3-sulfonamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide
CAS 72811-73-5
Nombres de analitos o componentes 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H13 N3 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Torasemide Imp. B (EP), Torsemide USP Related Compound A, Torsemide USP RC A, 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide, Torasemide, Anhydrous Imp. B (EP), Torsemide Related Compound A, Torasemide, Anhydrous Impurity B, Torasemide Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N3O2S/c1-9-3-2-4-10(7-9)15-11-5-6-14-8-12(11)18(13,16)17/h2-8H,1H3,(H,14,15)(H2,13,16,17)
SMILES O=S(=O)(N)C=1C=NC=CC1NC2=CC=CC(=C2)C
Nombre IUPAC 4-(3-metilanilino)piridina-3-sulfonamida
Peso molecular (g/mol) 263.32
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 263,0728 g/mol