Learn More
[[4-[(3-Metilfenil)amino]-3-piridinil]sulfonil]éster etílico del ácido, TRC
Código de producto. 30137029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137029 1 g 1 g
30009038 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137029 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3206851G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72810-57-2
Fórmula molecular C15 H17 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 335.38
Sinónimo Ethyl [[4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]carbamate, Torasemide, Anhydrous Imp. E (EP)
Nombre IUPAC etil N-[4-(3-metilanilino)piridina-3-il]sulfonilcarbamato
SMILES CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethyl [(4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]carbamate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17N3O4S/c1-3-22-15(19)18-23(20,21)14-10-16-8-7-13(14)17-12-6-4-5-11(2)9-12/h4-10H,3H2,1-2H3,(H,16,17)(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.094