Learn More
4-[(3-Metilfenil)amino]-3-piridinasulfonamida, TRC
Código de producto. 30482238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482238 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30482238 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM320675500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide
CAS 72811-73-5
Fórmula molecular C12 H13 N3 O2 S
Cantidad 500 mg
Sinónimo 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide, Torasemide','Anhydrous Imp. B (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N3O2S/c1-9-3-2-4-10(7-9)15-11-5-6-14-8-12(11)18(13,16)17/h2-8H,1H3,(H,14,15)(H2,13,16,17)
SMILES Cc1cccc(Nc2ccncc2S(=O)(=O)N)c1
Nombre IUPAC 4-(3-metilanilino)piridina-3-sulfonamida
Peso molecular (g/mol) 263.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0728