Learn More
4-(3-Metilfenil)-2H-pirido[4,3-e]-1,2,4-tiadiazin-3(4H )-ona 1,1-Dióxido, Mikromol™
Descripción
4-(3-Metilfenil)-2H-pirido[4,3-e]-1,2,4-tiadiazin-3(4H )-ona 1,1-Dióxido
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(3-Methylphenyl)-2H-pyrido[4,3-e]-1,2,4-thiadiazin-3(4H)-o |
| CAS | 72810-61-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(3-Methylphenyl)-2H-pyrido[4,3-e]-1,2,4-thiadiazin-3(4H)-o |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H11 N3 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 2H-Pyrido[4,3-e]-1,2,4-thiadiazin-3(4H)-one, 4-(3-methylphenyl)-, 1,1-dioxide, 4-(3-Methylphenyl)-2H-pyrido[4,3-e]-1,2,4-thiadiazin-3(4H)-one 1,1-Dioxide, Torsemide Related Compound E, Torasemide, Anhydrous Impurity A, Torasemide Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11N3O3S/c1-9-3-2-4-10(7-9)16-11-5-6-14-8-12(11)20(18,19)15-13(16)17/h2-8H,1H3,(H,15,17) |
| SMILES | Cc1cccc(c1)N2C(=O)NS(=O)(=O)c3cnccc23 |
| Nombre IUPAC | 4-(3-metilfenil)-1,1-dioxopirido[4,3-e][1,2,4]tiadiazin-3-ona |
| Mostrar más |