Learn More
4-(3-Metilfenoxi)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409700 1 g 1 g
11499690 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409700 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50950.03
Solicitar formato a granel o personalizado
4-(3-Methylphenoxy)piperidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(3-metilfenoxi)piperidina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63843-46-9
Fórmula molecular C12H17NO
Peso molecular (g/mol) 191.274
Número MDL MFCD06248345
Clave InChI RTSXWJCYCFVWBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-methylphenoxy piperidine, 4-m-tolyloxy piperidine, acmc-1b64o
PubChem CID 17196730
Nombre IUPAC 4-(3-metilfenoxi)piperidina
SMILES CC1=CC(=CC=C1)OC2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Methylphenoxy)piperidine
Punto de fusión 190°C to 191°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.28
Porcentaje de pureza 97%