Learn More
4-(3-Metilbut-2-enoxi)benzaldehído, TRC
Código de producto. 30477756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477756 1 g 1 g
30480279 500 mg 500 miligramos
30477545 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30477756 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2952431G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28090-12-2
Fórmula molecular C12H14O2
Peso molecular (g/mol) 190.24
Sinónimo 4-Prenyloxybenzaldehyde, 4-[(3-Methyl-2-butenyl)oxy]benzaldehyde, 4-[(3-Methyl-2-buten-1-yl)oxy]benzaldehyde
SMILES CC(=CCOc1ccc(C=O)cc1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Methylbut-2-enoxy)benzaldehyde
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O2/c1-10(2)7-8-14-12-5-3-11(9-13)4-6-12/h3-7,9H,8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0994