Learn More
4-[3-(Metilamino)-1-(2-tienil)propil]-1-naftalenol Cloruro (impureza de duloxetina), TRC
Código de producto. 30011144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011144 10 mg 10 miligramos
30007936 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011144 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28720010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 953028-76-7
Fórmula molecular C18H19NOS.ClH
Peso molecular (g/mol) 333.88
Sinónimo Duloxetine Impurity
Nombre IUPAC 4-[3-(metilamino)-1-(2-tienil)propil]naftaleno-1-ol; Cloruro
SMILES Cl.CNCCC(c1cccs1)c2ccc(O)c3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-1-naphthalenol Hydrochloride(Duloxetine Impurity)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-11-10-16(18-7-4-12-21-18)14-8-9-17(20)15-6-3-2-5-13(14)15;/h2-9,12,16,19-20H,10-11H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.0954