Learn More
ácido 4-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzoico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10184054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10184054 1 g 1 g
10545384 250 mg 250 miligramos
10654595 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10184054 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50901DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 851048-56-1
Fórmula molecular C10H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 204.19
Número MDL MFCD08741427
Clave InChI KXXLPIJOPGBFTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzoic acid, benzoicacid, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, benzoic acid, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, methyloxadiazolylbenzoicacid, 4-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-benzoic acid, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl-benzoic acid
PubChem CID 22110111
Nombre IUPAC ácido 4-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzoico
SMILES CC1=NOC(=N1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.18