Learn More
4-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzaldehído, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10245964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10245964 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10082464 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10245964 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50904CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 876316-27-7
Fórmula molecular C10H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 188.186
Número MDL MFCD09025865
Clave InChI AEMXYVCSLPLJOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, 3-methyl-5-4-formylphenyl-1,2,4-oxadiazole, benzaldehyde,4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl
PubChem CID 18525855
Nombre IUPAC 4-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzaldehído
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.19
Porcentaje de pureza 90%