Learn More
4-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzaldehído, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10082464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10082464 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10245964 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10082464 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50904DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 876316-27-7
Fórmula molecular C10H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 188.186
Número MDL MFCD09025865
Clave InChI AEMXYVCSLPLJOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, 3-methyl-5-4-formylphenyl-1,2,4-oxadiazole, benzaldehyde,4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl
PubChem CID 18525855
Nombre IUPAC 4-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzaldehído
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.19
Porcentaje de pureza 90%