Learn More
(4-(3-metoxipropoxi)-3-metilpiridin-2-il)metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methanol |
| CAS | 118175-10-3 |
| Fórmula molecular | C11 H17 N O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl)methanol, 2-Pyridinemethanol','4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-, -Hydroxymethyl-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridine, [4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO3/c1-9-10(8-13)12-5-4-11(9)15-7-3-6-14-2/h4-5,13H,3,6-8H2,1-2H3 |
| SMILES | COCCCOc1ccnc(CO)c1C |
| Nombre IUPAC | [4-(3-metoxipropoxi)-3-metilpiridin-2-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 211.258 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.121 |