Learn More
Clorhidrato de (4-(3-metoxipropoxi)-3-metilpiridin-2-il)metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl)methanol Hydrochloride |
| CAS | 675198-19-3 |
| Fórmula molecular | C11H17NO3 . HCl |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxymethyl-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO3.ClH/c1-9-10(8-13)12-5-4-11(9)15-7-3-6-14-2;/h4-5,13H,3,6-8H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COCCCOc1ccnc(CO)c1C |
| Nombre IUPAC | [4-(3-metoxipropoxi)-3-metilpiridin-2-il]metanol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 247.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.0975 |