Learn More
4-(3-Metoxipropoxi)-2,3-dimetilpiridina-1-ium-1-olat, TRC
Código de producto. 30478173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478173 1 g 1 g
30470275 100 mg 100 miligramos
30470075 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478173 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2211631G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117977-18-1
Fórmula molecular C11H17NO3
Peso molecular (g/mol) 211.25
Sinónimo 4-(3-Methoxypropoxy)-2,3-dimethylpyridine N-Oxide
Nombre IUPAC 4-(3-metoxipropoxi)-2,3-dimetil-1-oxidopiridina-1-ium
SMILES COCCCOc1cc[n+]([O-])c(C)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Methoxypropoxy)-2,3-dimethylpyridin-1-ium-1-olate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO3/c1-9-10(2)12(13)6-5-11(9)15-8-4-7-14-3/h5-6H,4,7-8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.1208