Learn More
4-[(3-isopropil-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-il)metoxi]benzaldehído (bisoprolol oxazolidinona-benzaldehído), Mikromol™
Descripción
4-[(3-isopropil-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-il)metoxi]benzaldehído (bisoprolol oxazolidinona-benzaldehído)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(3-Isopropyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl)methoxy]benzaldehyde (Bisoprolol Oxazolidinone-benzaldehyde) |
| CAS | 1173203-26-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-[(3-Isopropyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl)methoxy]benzaldehyde (Bisoprolol Oxazolidinone-benzaldehyde) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H17 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-[(3-Isopropyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl)methoxy]benzaldehyde, Bisoprolol Fumarate Imp. T (EP), Bisoprolol Oxazolidinone-benzaldehyde, Bisoprolol Imp. T (EP), Bisoprolol Fumarate Impurity T, Bisoprolol Impurity T |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17NO4/c1-10(2)15-7-13(19-14(15)17)9-18-12-5-3-11(8-16)4-6-12/h3-6,8,10,13H,7,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)N1CC(COc2ccc(C=O)cc2)OC1=O |
| Nombre IUPAC | 4-[(2-oxo-3-propan-2-il-1,3-oxazolidin-5-il)metoxi]benzaldehído |
| Mostrar más |