Learn More
4-(3-Isopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439560 250 mg 250 miligramos
11449560 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439560 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50873.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 733748-92-0 | C10H17N3O | 195.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 733748-92-0
Fórmula molecular C10H17N3O
Peso molecular (g/mol) 195.27
Número MDL MFCD08061038
Clave InChI QDRJZNBKSMAEIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 3-isopropyl-5-piperidin-4-yl-1,2,4-oxadiazole, 4-3-isopropyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-piperidine, 5-piperidin-4-yl-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazole, piperidine, 4-3-1-methylethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 4-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 4-3-1-methylethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 3-isopropyl-5-4-piperidyl-1,2,4-oxadiazole, 3-methylethyl-5-4-piperidyl-1,2,4-oxadiazole
PubChem CID 24208845
Nombre IUPAC 5-piperidin-4-il-3-propan-2-il-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC(C)C1=NOC(=N1)C1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
Índice de refracción 1.486
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.27
Porcentaje de pureza 97%