Learn More
Éster terc-butílico de ácido 4-(3-isopropil-[1,2,4]oxadiazol-5-il)piperidina-1-carboxílico, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(3-Isopropyl-[1, 2, 4]oxadiazol-5-yl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester |
| CAS | 913264-42-3 |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C15H25N3O3 |
| Número MDL | MFCD11226634 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | tert-butyl 4-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine-1-carboxylate, 4-3-isopropyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidin-1-carboxylate, tert-butyl4-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine-1-carboxylate |
| Clave InChI | QIHZUQZZJHBESB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)C1=NOC(=N1)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-(3-propan-2-il-1,2,4-oxadiazol-5-il)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Mostrar más |