Learn More
Ácido 4-(3-indolil)butírico, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312035 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30312035 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC14310000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Indolyl)-butyric acid
CAS 133-32-4
Nombres de analitos o componentes 4-(3-Indolyl)-butyric acid
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C12 H13 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-(3-Indolyl)butyric acid
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
SMILES OC(=O)CCCc1c[nH]c2ccccc12
Nombre IUPAC ácido 4-(1H-indol-3-il)butanoico
Peso molecular (g/mol) 203.24
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203,0946 g/mol