Learn More
Ácido 4-(3-hidroxipropil)fenil bD-glucopiranosidurónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(3-Hydroxypropyl)phenyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid |
| CAS | 549548-40-5 |
| Fórmula molecular | C15H20O8 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20O8/c16-7-1-2-8-3-5-9(6-4-8)22-15-12(19)10(17)11(18)13(23-15)14(20)21/h3-6,10-13,15-19H,1-2,7H2,(H,20,21)/t10-,11-,12+,13-,15+/m0/s1 |
| SMILES | OCCCc1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[4-(3-hidroxipropil)fenoxi]oxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 328.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.1158 |