Learn More
4-(3-hidroxiprop-1-en-1il)-2-metoxifenol, TRC
Código de producto. 30392058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30392058 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30392058 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH533330100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coniferyl Alcohol
CAS 458-35-5
Fórmula molecular C10 H12 O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo (E/Z)-Coniferol, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol (cis/trans mixture)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-13-10-7-8(3-2-6-11)4-5-9(10)12/h2-5,7,11-12H,6H2,1H3
SMILES COc1cc(C=CCO)ccc1O
Nombre IUPAC 4-(3-hidroxiprop-1-enil)-2-metoxi-fenol
Peso molecular (g/mol) 180.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0786