Learn More
4-[(3-hidroximetilfenil)amino]-3-piridina-sulfonamida, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-[(3-Hydroxymethylphenyl)amino]-3-pyridine-sulfonamide |
| CAS | 1329838-21-2 |
| Fórmula molecular | C12H13N3O3S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N3O3S/c13-19(17,18)12-7-14-5-4-11(12)15-10-3-1-2-9(6-10)8-16/h1-7,16H,8H2,(H,14,15)(H2,13,17,18) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(CO)c2 |
| Nombre IUPAC | 4-[3-(hidroximetil)anilino]piridina-3-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 279.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.0678 |