Learn More
4-(3-formilfenoxi)benzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(3-Formylphenoxy)benzonitrile |
| CAS | 90178-72-6 |
| Fórmula molecular | C14H9NO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9NO2/c15-9-11-4-6-13(7-5-11)17-14-3-1-2-12(8-14)10-16/h1-8,10H |
| SMILES | O=Cc1cccc(Oc2ccc(cc2)C#N)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-(3-formilfenoxi)benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 223.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0633 |