Learn More
Ácido 4-(3-fluorofenilcarbamoil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15430466
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15430466
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53192.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874288-05-8
Fórmula molecular C13H11BFNO3
Peso molecular (g/mol) 259.04
Número MDL MFCD09027204
Clave InChI CVYDMRNYGKMSDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3-fluorophenyl 4-boronobenzamide, 4-3-fluorophenyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-borono-n-3-fluorophenyl benzamide, 4-3-fluorophenylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-3-fluorophenyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-3-fluorophenyl carbamoyl benzeneboronic acid, acmc-209qlr, n3-fluorophenyl 4-boronobenzamide
PubChem CID 44717609
Nombre IUPAC ácido [4-[(3-fluorofenil)carbamoil]fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC(F)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.04
Porcentaje de pureza 98%