Learn More
4-(3-Etil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15463256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463256 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15463256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57257.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzonitrile
CAS 1421262-65-8
Color Blanco
Fórmula molecular C11H9N3O
Número MDL MFCD22682905
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Sinónimo 4-3-ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzonitrile
Clave InChI OLEJLLUUIDNJDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Nombre IUPAC 4-(3-etil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 199.213
PubChem CID 73996265
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido