Learn More
4-(3-etoxi-4-hidroxifenil)butan-2-one, TRC
Código de producto. 30132477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132477 50 mg 50 miligramos
30012537 10 mg 10 miligramos
30006690 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132477 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE67746050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 569646-79-3
Fórmula molecular C12H16O3
Peso molecular (g/mol) 208.25
SMILES CCOC1=C(C=CC(=C1)CCC(=O)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-ethoxy-4-hydroxyphenyl)butan-2-one
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O3/c1-3-15-12-8-10(5-4-9(2)13)6-7-11(12)14/h6-8,14H,3-5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.1099