Learn More
{4-[3-(Dimetilamino)propoxi]fenil}metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10422694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10422694 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10422694 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC59509DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material {4-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol
CAS 426831-08-5
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H19NO2
Número MDL MFCD06202771
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanol, benzenemethanol,4-3-dimethylamino propoxy, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methan-1-ol
Clave InChI ZLCIFBOMXUAJPZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)CO
Nombre IUPAC [4-[3-(dimetilamino)propoxi]fenil]metanol
Peso molecular (g/mol) 209.289
PubChem CID 9920748
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.29
Porcentaje de pureza 97%