Learn More
4-[3-(Dimetilamino)propoxi]-N-metilbenzilamina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10642665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10642665 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10632665 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10642665 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC59546DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 910037-04-6
Fórmula molecular C13H22N2O
Peso molecular (g/mol) 222.332
Número MDL MFCD09064994
Clave InChI LFLFEMOINFHORX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-dimethylamino propoxy-n-methylbenzylamine, dimethyl 3-4-methylamino methyl phenoxy propyl amine, n,n-dimethyl-3-4-methylamino methyl phenoxy propan-1-amine, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-3-dimethylamino propoxy-n-methyl
PubChem CID 24229610
Nombre IUPAC N,N-dimetil-3-[4-(metilaminometil)fenoxi]propan-1-amina
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)OCCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.33
Porcentaje de pureza 90%