Learn More
4-[3-(Dimetilamino)propoxi]benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10327174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10327174 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10092414 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10327174 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC59504DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 26934-35-0
Fórmula molecular C12H17NO2
Peso molecular (g/mol) 207.273
Número MDL MFCD00011581
Clave InChI ZYOHTXKOHWSJMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-dimethylamino propoxy benzaldehyde, 4-3-dimethylaminopropoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-3-dimethylamino propoxy, acmc-20ae0e, 4-3-dimethylamino propoxybenzaldehyde, 4-3-dimethylaminopropoxy-benzaldehyde, 4-3-dimethylamino-propoxy-benzaldehyde, 4-3-dimethylamino-propoxy benzaldehyde
PubChem CID 546932
Nombre IUPAC 4-[3-(dimetilamino)propoxi]benzaldehído
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.27
Porcentaje de pureza 97%