Learn More
Clorhidrato de ácido 4-[3-(dibutilamino)propoxi]benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[3-(Dibutylamino)propoxy]benzoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 437651-44-0 |
| Fórmula molecular | C18H30ClNO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Dronedarone Impurity-9 Hcl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H29NO3.ClH/c1-3-5-12-19(13-6-4-2)14-7-15-22-17-10-8-16(9-11-17)18(20)21;/h8-11H,3-7,12-15H2,1-2H3,(H,20,21);1H |
| SMILES | Cl.CCCCN(CCCC)CCCOc1ccc(cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-[3-(dibutilamino)propoxi]benzoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 343.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.1914 |